732338
Hexanal-d12
≥98 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
96% (CP)
form
liquid
bp
130-131 °C
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+12
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChI key
JARKCYVAAOWBJS-PSDCQUMKSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
HS-SPME with Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber allows low MW analyte detection in light-exposed milk plastics.