611646
Methanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Synonyma:
Methyl-d3 alcohol d, Tetradeuteromethanol
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
≥99.8 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
liquid
contains
0.05 % (v/v) TMS
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.025% water
water
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
format
mixture
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Související kategorie
General description
Application
Recommended products
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?