609072
Fmoc-Phe-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N N-Fmoc derivative
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
assay
99% (CP)
optical activity
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i25+1
InChI key
SJVFAHZPLIXNDH-LJSUXKQBSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)