577960
Fmoc-Lys(Boc)-OH-15N2
98 atom % 15N
Synonyma:
L-Lysine-15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
133 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+2
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CCCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i27+1,28+1
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-SBAWBPENSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)