Hlavní dokumenty
608998
Sigma-Aldrich
L-Proline-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H915NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥95 atom % 15N
Quality Level
assay
98% (CP)
optical activity
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
228 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)