Hlavní dokumenty
492779
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 dihydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
H215N15NH2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
106.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
assay
99% (CP)
form
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl.Cl.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i;;1+1,2+1
InChI key
LIAWOTKNAVAKCX-ZBUXRKNLSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Mehran Sharifi et al.
Journal of chromatographic science, 58(2), 83-90 (2019-11-12)
A new isotope dilution liquid chromatography/tandem mass spectrometric method was developed for the analysis of potential hydrazine present in tobacco smoke. The sample preparation was performed via an optimized derivatization method using an aqueous buffer:methanol solution of 2-nitrobenzaldehyde (10 g/L) used