606030
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-13C4
99 atom % 13C
Synonyma:
DL-3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)