298360
(R)-(−)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyma:
Sodium (R)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
Quality Level
optical activity
[α]22/D −14°, c = 10 in H2O
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
149-155 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
[Na+].C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-AENDTGMFSA-M
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.