Hlavní dokumenty
605719
Sigma-Aldrich
Methyl stearate-13C18
99 atom % 13C
Synonyma:
Methyl octadecanoate-13C18
About This Item
Lineární vzorec:
13CH3(13CH2)1613CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
316.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
bp
181-182 °C (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
mass shift
M+18
Storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1
Inchi Key
HPEUJPJOZXNMSJ-XKFLGDHCSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)