Přeskočit na
L1876
Methyl linoleate
≥98% (GC)
Synonyma:
Linoleic acid methyl ester, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 010,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 540,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 850,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2(CH2)7CO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.47
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-993-0
Beilstein/REAXYS Number:
1727614
MDL number:
1 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
192 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-
InChI key
WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
General description
Methyl linoleate, non-conjugated, is more easily oxidized than conjugated methyl linoleate .
Application
The oxidation of methyl linoleate in organic solution and phosphatidylcholine (PC) in liposomal membranes induced by an azo initiator has often been used as a model for lipid peroxidation in vivo .
Biochem/physiol Actions
Methyl linoleate may be used as a model compound in oxidation/peroxidation assays to evaluate the anti-peroxidation activity of fullerenes, ellagitannins and other natural products.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
62280143032762200
Methyl linoleate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1430327
Methyl linoleate
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.5% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl linoleate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
338.0 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
170 °C - closed cup - (own results)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?