59940
Isovanillin
≥95.0%
Synonyma:
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-Hydroxyanisaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95.0%
mp
112-116 °C
SMILES string
COc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C