Merck
143685
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
Synonyma:
3-Hydroxyanisaldehyde, Isovanillin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H3(OCH3)CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-694-9
Beilstein/REAXYS Number:
1073021
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
bp
179 °C/15 mmHg (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde on condensation with furan-2-carboxylic acid hydrazide and thiophene-2-carboxylic acid hydrazide yields Schiff-bases. It undergoes condensation reaction with1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one to give (Z)-2-(3-hydroxy-4-methoxybenzylidene)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one.
Application
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used as starting reagent during the two-step stereoselective synthesis of the anticancer drug (Z)-combretastatin A-4 and glycitein synthesis.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>212.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 100 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)