523380
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
Synonyma:
4-(Trimethylsilylethynyl)benzaldehyde, 4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde, p-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
mp
66-70 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,10H,1-3H3
InChI key
UZQDUXAJFTWMDT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- 4,4,5,5-tetramethyl-2-{4-[(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}imidazolidine-1,3-diol
- 5,10,15-triphenyl-20-{4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenyl}porphyrin
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)