Key Documents
590614
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
InChI key
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c