Key Documents
593117
Sigma-Aldrich
11-Chloro-1-undecene
97%
About This Item
Lineární vzorec:
Cl(CH2)9CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
108-109 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
InChI key
PSEVKFKRYVAODC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3