Přeskočit na
224677
12-Bromo-1-dodecanol
99%
Akční nabídka
Synonyma:
1-Bromo-12-dodecanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 080,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Br(CH2)12OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
265.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1742764
Assay:
99%
Form:
solid
8 080,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
155 °C/4 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25BrO/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h14H,1-12H2
InChI key
ASIDMJNTHJYVQJ-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
319880D221503B83789
description
99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
34-36 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
bp
155 °C/4 mmHg (lit.)
bp
225 °C (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
bp
214 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
functional group
bromo, hydroxyl
functional group
bromo
functional group
hydroxyl
functional group
bromo
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)