Hlavní dokumenty
247219
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1-hexene
95%
Synonyma:
1-Bromo-5-hexene, 5-Hexen-1-yl bromide, 5-Hexenyl bromide, 6-Bromohexene
About This Item
Lineární vzorec:
Br(CH2)4CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.06
Beilstein/REAXYS Number:
506203
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
impurities
<3% DMF
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
47-51 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
allyl
bromo
SMILES string
BrCCCCC=C
InChI
1S/C6H11Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-6H2
InChI key
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Reaction of 6-bromo-1-hexene with Mg to form Grignard compounds has been investigated. The thermal chemistry of 6-bromo-1-hexene on Ni (100) surface has been studied under ultrahigh vacuum conditions by X-ray photoelectron spectroscopy and temperature-programmed desorption.
Application
6-Bromo-1-hexene was used in the preparation of epoxide, 6-bromo-1,2-epoxyhexane. It was also used in a simple, direct preparation of 4-alkenylbenzonitriles via anionic reduced forms of terephthalonitrile in liquid ammonia.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
The formation of grignard compounds-III: The influence of the solvent.
Bodewitz HWHJ, et al.
Tetrahedron, 31(8), 1053-1063 (1975)
Synlett, 1616-1616 (2007)
Cyclization of 6-bromo-1, 2-epoxyhexane promoted by metal-halogen exchange: unexpected regioselectivity.
Babler JH and Bauta WE.
Tetrahedron Letters, 25(39), 4323-4324 (1984)
Thermal chemistry of 1, 6-diiodohexane on Ni (100) single-crystal surfaces: Mimicking cyclization reactions.
Tjandra S and Zaera F.
The Journal of Physical Chemistry A, 103(!4), 2312-2320 (1999)
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an