Přejít k obsahu
472107
Tris(2-aminoethyl)amine, polymer-bound
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyma:
N-{2-[Bis(2-aminoethyl)amino]ethyl}aminomethyl–polystyrene, high loading
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
extent of labeling
3.5-5.0 mmol/g N loading
functional group
amine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)