589764
1-Tetradecan-d29-ol
98 atom % D
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
38-40 °C (lit.)
mass shift
M+29
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2
InChI key
HLZKNKRTKFSKGZ-AUFKXYATSA-N