684279
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
InChI key
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)