Hlavní dokumenty
588768
Sigma-Aldrich
1-Hexanol-13C6
99 atom % 13C
Synonyma:
Hexyl-13C6 alcohol
About This Item
Lineární vzorec:
13CH3(13CH2)413CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
156.5 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-IDEBNGHGSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)