Hlavní dokumenty
589438
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-2-d1
98 atom % D
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CH2CD(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
optical activity
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H][C@](N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i8D
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-ZXEPEWCSSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)