Merck
591319
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10D5H4NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.21
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
165-169 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CC(O)=O)c([2H])[nH]c2c1[2H]
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,6D
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-SNOLXCFTSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)