Hlavní dokumenty
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-bromoacrylate
95%
Synonyma:
α-Bromo-tert-butyl acrylate
About This Item
Lineární vzorec:
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
95%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChI key
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
190.0 °F - closed cup
flash_point_c
87.78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)