588105
Heptadecanoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
assay
99% (CP)
form
solid
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES string
Cl.[H][C@](CC([O-])=O)(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-22(20-23(26)27)21-25(2,3)4;/h22H,5-21H2,1-4H3;1H/t22-;/m0./s1
InChI key
SYUSIANKHPXISE-FTBISJDPSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c