Key Documents
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H17NO6 · xLi+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
247.25 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
acetone
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)