579793
L-Aspartic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
optical activity
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
N[13C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i2+1,4+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-CJQZVISGSA-N
Související kategorie
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c