Přeskočit na
489980
L-Aspartic acid-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCD2CD(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.12
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-RBXBQAPRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
489999489972572519
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 15N, 98 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+4
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)