579769
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
3-(ethynyl-3)Benzenamine-13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
Nc1cccc(c1)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1,2+1
InChI key
NNKQLUVBPJEUOR-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)