Hlavní dokumenty
900845
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC2D4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.08
UNSPSC Code:
12352106
isotopic purity
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[13C](O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)