Merck
V2909
2-Vinylnaphthalene
95%
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
β-Vinylnaphthalene, 2-Ethenylnaphthalene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H7CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
greener alternative product score
old score: 49
new score: 26
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
impurities
<5% methyl alcohol
mp
64-68 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
InChI key
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
2-Vinylnaphthalene (2VNP) can be prepared by the alkylation of naphthalene to I-and 2 ethylnapthalenes followed by dehydrogenation, or by oxidation followed by dehydration. 2VNP is the monomer for poly-(2-vinylnapthalene).
Application
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene.The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
STOT SE 2
Cílové orgány
Eyes
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)