Hlavní dokumenty
579513
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6F3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
205.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
141-146 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI key
WBTHOSZMTIPJLR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)