Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
196-200 °C (lit.)
functional group
ketone
phenyl
SMILES string
Nc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
InChI key
YWHKBWPNCFDUPQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)