Přejít k obsahu
402028
2-Amino-3-formylchromone
97%
Synonyma:
2-Amino-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
249 °C (dec.) (lit.)
functional group
aldehyde, ketone
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(N)Oc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO3/c11-10-7(5-12)9(13)6-3-1-2-4-8(6)14-10/h1-5H,11H2
InChI key
TVGIYZVZBKAJRR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN1(5770)
General description
2-Amino-3-formylchromone (2-Amino-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde) is a benzopyran derivative. It is a bicyclic heterocyclic molecule made up of a benzene ring fused to a heterocyclic pyran ring. It undergoes condensation with (R)-2-amino-2-phenylethanol to afford Schiff base ligand, which forms complexes with Cu(NO3)2 and Zn(NO3)2.
Application
2-Amino-3-formylchromone may be used in the preparation of the following:
  • chiral Schiff base ligands (R)/(S)-2-amino-3-(((1-hydroxypropan-2-yl)imino)methyl)-4H-chromen-4-one
  • hydrazone derivatives, required for the synthesis of heterocyclic Schiff′s bases having antimicrobial activity
  • N-{4-[(6-chloro-4-oxo-4H-chromen-3-ylmethylene)amino]phenyl}-3,5-dimethyl-benzofuran-2-carboxamide
  • N-{4-[(6-chloro-4-oxo-4H-chromen-3-ylmethylene)amino]phenyl}-1,4-dihydro-chromono [2,3-b]pyrrole-2-carboxamide
  • 6-chloro-3-{[4-(2-thioxo-3,6-dihydro-2H-1,3,4-thiadiazin-5-ylamino)phenylimino] methyl}- 4-oxo-4H -chromene
  • 3­-(2-amino­-4­-oxo­-4H­-chromen­-3-­yl)methylidene)­-6-­ ethyl-­2H-­pyrano[3,2-­c]quinolone-­2,4,5(3H,6H)­trione
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)