Merck
545791
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
80%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-736-8
MDL number:
Assay:
80%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
80%
refractive index
n20/D 1.585 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains 2,6 isomers, remainder 2,5 isomers
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F - closed cup
flash_point_c
98.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)