563064
2-Vinylanisole
98%
Synonyma:
1-Ethenyl-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2-vinylbenzene, 2-Methoxystyrene, o-Methoxystyrene, o-Vinylanisole
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
contains
0.1 M 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)