Přeskočit na
209864
4-tert-Butylaniline
99%
Synonyma:
4-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 4-Amino-tert-butylbenzene, 4-t-Butylphenylamine, 4-tert-Butylbenzenamine, 4-tert-Butylphenylamine, p-(tert-Butyl)phenylamine, p-tert-Butylaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
1 275,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 160,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-215-9
Beilstein/REAXYS Number:
2205786
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
1 275,00 Kč
Ceníková cena1 700,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
90-93 °C/3 mmHg (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,11H2,1-3H3
InChI key
WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Schiff base formation reaction between 4-tert-butylaniline and 4-tert-butylbenzaldehyde in ethanol has been carried out using the matrix-assisted laser desorption ionization-chip system.
Application
4-tert-Butylaniline was used in the synthesis of:
  • 4-tert-Butyl-4′,4″-dinitrotriphenylamine, new triphenylamine-containing diamine monomer
  • 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-one
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
133434384038554154
description
99%
description
97%
description
97%
description
96%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
90-93 °C/3 mmHg (lit.)
bp
-
bp
130 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
mp
15-16 °C (lit.)
mp
203-205 °C (lit.)
mp
-
mp
99-103 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?