Hlavní dokumenty
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl]acrylate
97%
Synonyma:
NPP acrylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H16N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
276.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
optical activity
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
contains
500 ppm TBC as inhibitor
mp
38-48 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
InChI key
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
General description
NLO monomer
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)