Přejít k obsahu
123048
5-Amino-1-pentanol
≥92.0% (GC)
Synonyma:
5-Aminopentanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2(CH2)5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
103.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-718-2
Beilstein/REAXYS Number:
1732302
MDL number:
Assay:
≥92.0% (GC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥92.0% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.4615 (lit.)
bp
120-122 °C/16 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCCCCO
InChI
1S/C5H13NO/c6-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
InChI key
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Amino-1-pentanol undergoes facile intramolecular cyclocondensation with piperidine and methyl or ethyl piperidine in the presence of methanol or ethanol over zeolite catalyst.
Application
5-Amino-1-pentanol has been used in the synthesis of S-glycosyl amino-acid building blocks. It has been used as starting reagent in the synthesis of aminofunctionalized 4-chloro-2,2′:6′,2′′-terpyridine.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
150.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
66 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)