Hlavní dokumenty
796573
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
143.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
functional group
amine
ester
SMILES string
CCOC(/C=C/N(C)C)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5-6-8(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3/b6-5+
InChI key
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)