Hlavní dokumenty
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
≥95%
About This Item
Lineární vzorec:
ClCH2CH=CHB(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
solid
mp
110-113 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
InChI key
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
Application
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)