741469
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
Quality Level
mp
174-179 °C (Decomposition)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
InChI key
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)