549487
(S)-(−)-1,1-Diphenyl-2-aminopropane
97%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]20/D −16°, c = 1 in chloroform
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
amine
phenyl
SMILES string
C[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-12(16)15(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,16H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI key
XNKICCFGYSXSAI-LBPRGKRZSA-N
Související kategorie
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)