Přejít k obsahu
T28355
N,N′-Diphenylthiourea
98%
Synonyma:
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H5NH)2CS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
228.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-004-2
Beilstein/REAXYS Number:
644277
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
152-155 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Diphenylthiourea
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)