Merck
561487
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
97%
Synonyma:
1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 1,2-benzothiazoline-3-one, 2,3-Dihydro-1,2-benzothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, Benzisothiazolin-3-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-120-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
154-158 °C (lit.)
SMILES string
Oc1nsc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one can be synthesized by reacting 2-mercaptobenzoic acid with diphenyl phosphoryl azide.
Application
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one can be used as a precursor in the synthesis of 1,2-benzoisothiazolin-3-one (BIT) derivative which can exhibit enhanced biological activities.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Výstražné slovo
Danger
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)