Přejít k obsahu
P49007
Piperine
≥97%
Synonyma:
(E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H19NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
285.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-348-0
Beilstein/REAXYS Number:
90741
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
crystalline, powder, crystals or chunks, solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97%
form
crystalline, powder, crystals or chunks, solid
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES string
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
InChI key
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Gene Information
human ... CYP3A4(1576)
Application
Reactant for synthesis of:
  • Dimeric amide alkaloids
  • Piperoyl-amino acid conjugates used for antileishmanial activity
  • Piperine derived amides with TRPV1 activity
  • Piperine analogues as S. aureus NorA efflux pump inhibitors
  • Bioactive conjugates of curcumin with antimicrobial and antiproliferative properties
  • Piperine derivatives for use as trypanocidal agents
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperine
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)