Key Documents
536792
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.5 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Lineární vzorec:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)512
Molekulová hmotnost:
106196.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
description
sodium carboxylate surface groups
Quality Level
form
liquid
mol wt
generation 6.5
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
5 wt. % in methanol
no. Surface Groups
512
refractive index
n20/D 1.3378
density
0.805 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
Physical form
Contains 512 surface carboxylate groups.
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Osvědčení o analýze (COA)
Potřebujete ukázkové osvědčení o analýze?
Toto je ukázkové osvědčení o analýze (COA), které nemusí odpovídat nedávno vyrobené šarži tohoto konkrétního produktu.