Merck
412368
PAMAM dendrimer
ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol
Synonyma:
Poly(amidoamine)
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM(NH2)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
516.68
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
amino surface groups
Quality Segment
form
liquid
mol wt
generation 0.0
feature
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentration
20 wt. % in methanol
no. Surface Groups
4
refractive index
n20/D 1.364
bp
64.7 °C
density
0.854 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C22H48N10O4/c23-5-9-27-19(33)1-13-31(14-2-20(34)28-10-6-24)17-18-32(15-3-21(35)29-11-7-25)16-4-22(36)30-12-8-26/h1-18,23-26H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36)
InChI key
SENLDUJVTGGYIH-UHFFFAOYSA-N
General description
PAMAM dendrimer is a poly(amidoamine) that is categorized under the class of dendritic polymers, which can be prepared by a two-step reaction that forms generations around the central ethylenediamine core. It consists of nitrogen and amide as functional groups that are structured in regular branched upon branched pattern. PAMAM is majorly used as a high capacity chelating agent.
Application
PAMAM dendrimer belongs to the family of dendrimers, which can be used in biomedical and drug delivery applications.
Physical form
Contains 4 surface primary amino groups
Legal Information
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)