Hlavní dokumenty
535907
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-buten-4-ol
97%
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5CH(OH)CH2CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
148.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC(CC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-5,7-8,10-11H,1,6H2
InChI key
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
217.0 °F - closed cup
flash_point_c
102.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)