Doporučené produkty
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494
density
1.009 g/mL at 25 °C
functional group
allyl
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C9H9F/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h2,4-7H,1,3H2
InChI key
NYFIDHXRJSCAOZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
109.9 °F
flash_point_c
43.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)